MABN1586
Anti-SCN2A Antibody, clone 5H10.2
clone 5H10.2, from mouse
Sinônimo(s):
Sodium channel protein type 2 subunit alpha, HBSC II, Sodium channel protein brain II subunit alpha, Sodium channel protein type II subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H10.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SCN2A(6326)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SCN2A in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1