Documentos Principais
WHA69922504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene matrix, pore size 0.45 μm, non-sterile, pack of 150 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene housing
polypropylene matrix
polypropylene membrane (polypropylene pre-filter)
esterilidade
non-sterile
Características
Polypropylene prefilter
embalagem
pack of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6992-2504
Parâmetros
75 psi pressure
Diâmetro
25 mm
área do filtro
4.6 cm2
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet
Características e benefícios
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)