MABF978
Anti-GD3, 9-O-acetyl Antibody, clone UM4D4
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
clone
UM4D4
monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDw60-positive human PBMCs.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2