MABF856
Anti-Helios Antibody, clone 22F6
clone 22F6, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Zinc finger protein Helios, Ikaros family zinc finger protein 2, Helios
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22F6, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF2(22807)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Helios immunoreactivity among the majority of CXCR5-positive cells within the CD4+Foxp3+ population of murine peripheral lymph node (LN) cells (Chung, Y., et al. (2011). Nat Med.17(8):983-988).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Helios immunoreactivity in the Foxp3-positive, but not Foxp3-negative, subpopulation of CD4+ cells from murine peripheral lymph node (LN) and human PBMCs (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot revealed the age dependency of Helios-positive population among CD4+ murine splenocytes and CD4+/CD8- murine thymocytes (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected increased Helios-positive population among the TGF-beta-stimulated Treg, but not Teff cells from murine peripheral lymph node (LN) and human PBMCs (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Helios in human PBMCs.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1