MABF425
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), PE-Cy5, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy5
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IM7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.