MABF360
Anti-CD117 (c-kit) Antibody (mouse), APC, clone ACK2
clone ACK2, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, SCFR, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, CD117
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ACK2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Kit(16590)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD117 in one million C57BI/6 bone marrow cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade