ABC513
Anti-Rab11-FIP1/RCP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Rab11 family-interacting protein 1, Rab11-FIP1, Rab-coupling protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB11FIP1(80223)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Rab11-FIP1/RCP in Tac-TGN38 expressing HeLa cell lysates (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Rab11-FIP1/RCP in Tac-TGN38 expressing HeLa cells (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Rab11-FIP1/RCP from HeLa cell lysate (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rab11-FIP1/RCP in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2