AB6021
Anti-Stabilin-1 Antibody, CT
from rabbit
Sinônimo(s):
Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavenger receptor 1, MS-1 antigen, common lymphatic endothelial and vascular endothelial receptor-1, fasciclin egf-like, laminin-type egf-like, and link domain-containing scavenger re
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAB1(23166)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A previous lot of Anti-Stabilin-1, C-terminus was shown to positively stain using immunofluorescence techniques (Kzhyshkowska, 2008).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Stabilin-1 on 10 µg of HUVEC lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HUVEC lysate.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1