MABF2819
Anti-Complement C4B Antibody, clone 16D2
Sinônimo(s):
C4, C4B, Complement C4-B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16D2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 193 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... C4b(12268)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry in Mouse spleen tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Mouse C4B in frozen Mouse spleen tissue sections.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C4B in ELISA applications (Yilmaz, M., et. al. (2021). Nat Neurosci. 24(2); 214-224).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Complement C4B in Immunohistochemistry applications (Kremmer, E., et al. (1990). Hybridoma. 9(4): 309-17).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Complement C4B in Immunofluorescence applications (Simoni, L., et. al. (2020). Cell Rep. 33(5): 108330).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Complement C4B in Western Blotting applications (Kremmer, E., et al. (1990). Hybridoma. 9(4):309-17).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1