MABF162C
Anti-CD38 (human), PE, clone HIT2 Antibody
clone HIT2, from mouse, PE
Sinônimo(s):
ADP-ribosyl cyclase 1, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10, CD antigen CD38, CD38
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HIT2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD38(952)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD38 in one million human peripheral blood lymphocytes.