MABF2086
Anti-Adenylate Cyclase Toxin Antibody, B. pertussis Antibody, clone 3D1
clone 3D1, from mouse
Sinônimo(s):
Adenylate cyclase toxin, Bordetella pertussis Toxin, ACT, CyaA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D1, monoclonal
reatividade de espécies
bacteria
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Adenylate Cyclase Toxin, B. pertussis in Flow Cytometry applications (Gray, M.C., et. al. (2001). J Bacteriol. 183(20):5904-10).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Adenylate Cyclase Toxin, B. pertussis in Western Blotting applications (Lee, S.J., et. al. (1999). Infect Immun. 67(5):2090-5).
ELISA Analysis: A representative lot detected Adenylate Cyclase Toxin, B. pertussis in ELISA applications (Weingart, C.L., et. al. (2000). Infect Immun. 68(12):7152-5; Wang, X., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(38):23025).
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized Adenylate Cyclase Toxin action. (Holubova, J., et. al. (2012). Infect Immun. 80(3):1181-92.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Adenylate Cyclase Toxin from Bordetella pertussis.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash