MABF1968
Anti-Microglobulin beta2 Antibody, clone BBM.1
clone BBM.1, from mouse
Sinônimo(s):
B2M
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BBM.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B2M(567)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited Microglobulin beta2 activity (Parham, P., et. al. (1983). J Biol Chem. 258(10):6179-86).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Microglobulin beta2 in Flow Cytometry applications (Drukker, M., et. al. (2012). Nat Biotechnol. 30(6):531-42).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1:1,000 dilution from a representative lot detected Microglobulin beta2 in human breast cancer and human tonsil tissues.
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Microglobulin beta2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1