MABF1519
Anti-mouse IFN gamma, PE-Cy7, clone XMG1.2 Antibody
clone XMG1.2, from rat, PE-Cy7
Sinônimo(s):
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma, PE-Cy7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
XMG1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ifng(15978)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected IFN gamma, PE-Cy7 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.