MABF147D
Anti-Ly-6G (mouse), APC, clone RB6-8C5 Antibody
clone RB6-8C5, from rat, Allophycocyanin conjugate
Sinônimo(s):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RB6-8C5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ly6G(546644)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.