MABF1478
Anti-IFNGR1/CD119 Antibody, clone 2E2
Sinônimo(s):
CD119, IFN-gamma receptor 1, IFN-gamma-R-alpha, IFN-gamma-R1, Interferon gamma receptor 1, Interferon gamma receptor alpha-chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 52 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Ifngr1(15979)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in C57BL/6 Mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected IFNGR1/CD119 in one million C57BL/6 Mouse splenocytes.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected IFNGR1/CD119 in Flow Cytometry applications (Haring, J.S., et al. (2005). J Immunol. 174(11):6791-802).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1