I5152
Anti-Interferon-γ Receptor 1 (IFN-γ R1) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CD119, Anti-IFNGR, Anti-IMD27A, Anti-IMD27B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL using immersion fixed human peripheral blood mononuclear cells
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNGR1(3459)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?