MABF150E
Anti-IL-2 (mouse), PE, clone JES6-5H4 Antibody
clone JES6-5H4, from rat, PE
Sinônimo(s):
Interleukin-2 (IL-2), T-cell growth factor (TCGF), IL-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JES6-5H4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il2(16183)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IL-2 in one million C57Bl/6 splenocytes.