MABF148D
Anti- CD161 (NK1.1) (mouse), APC, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, Allophycocyanin conjugate
Sinônimo(s):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PK136, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Klrb1C(17059)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes stained with FITC Anti-mouse CD3e.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.