MABE972
Anti-PRDM5 Antibody
clone 57-20, from mouse
Sinônimo(s):
PRDM5, PR domain zinc finger protein 5, PR domain-containing protein 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
57-20, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prdm5(70779)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody immunoprecipitated PRDMS E9 and E10 intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) cells. (Seehawer, M., et al. (2018). Nature 562(7725); 69-75).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 8.0 µg/mL of this antibody detected PRDM5 in 10 µg of mouse ESC lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1