AB2202
Anti-PER2 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-FASPS, Anti-FASPS1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Per2(18627)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
C2C12 lysate was resolved by electrophoresis, transferred to PVDF membrane and probed with anti-PER2 (1:500 dilution of this lot). Proteins were visualized using a Donkey anti-rabbit secondary antibody conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system.
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
C2C12 tissue lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1