AB2204
Anti-BMAL1 Antibody
serum, from guinea pig
Sinônimo(s):
ARNT-like protein 1, brain and muscle, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, member of PAS protein 3, aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like, bHLH-PAS protein JAP3, basic-helix-loop-helix-PAS orphan MOP3 2, m
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
Qualidade
Lot Specific Tested Application 1: Western Blot
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
C2C12 Tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1