SAB4300614
Anti-ARNTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BMAL1 antibody produced in rabbit, Anti-BMAL1c antibody produced in rabbit, Anti-JAP3 antibody produced in rabbit, Anti-MGC47515 antibody produced in rabbit, Anti-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~69 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(S-S-S-I-L)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARNTL(406)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)