SAB1401762
Monoclonal Anti-IFT122 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SPG, WDR10, WDR10p, WDR140
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFT122(55764)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
SIGDEDPFTAKLSFEQGGSEFVPVVVSRLVLRSMSRRDVLIKRWPPPLRWQYFRSLLPDASITMCPSCFQMFHSEDYELLVLQHGCCPYCRRCKDDPG
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1401762-100UG | |
SAB1401762-50UG | 4061829660109 |