MABF3090
Anti-SARS-CoV-2 Spike N501Y Antibody, clone 6D4-E2
Sinônimo(s):
S glycoprotein Alpha N501Y, Spike glycoprotein Alpha N501Y
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D4-E2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... S(43740568)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transiently transfected with SARS-CoV-2 spike B.1.351, beta.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SARS-CoV-2 spike protein with N501Y mutation in lysate from HEK293T cells transiently transfected with SARS-CoV-2 spike B.1.351, Beta, but not in wild-type HEK293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike N501Y in HEK293T transiently transfected with various SARS-CoV-2 variants (Data courtesy of Stefan Schüchner and Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike N501Y in Whole cell lysates of HEK293T cells (untransfected or transiently transfected with SARS-CoV-2 spike WT or B.1.351 variant) (Data courtesy of Stefan Schüchner and Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1