SAB4200874
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
Formulário
liquid
reatividade de espécies
viral
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1/25-1/200 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating and 2 μg/ml ACE2-Biotin (Cat. No. SAE0171) for competition ((Neutralizing ELISA))
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)