SAB4700800
Monoclonal Anti-CD70 antibody produced in mouse
clone Ki-24
Sinônimo(s):
CD27 ligand, CD27L, TNFSF7, TNLG8A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ki-24, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
nº de adesão
P32970
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD70(970)
Descrição geral
forma física
Exoneração de responsabilidade