Key Documents
AP184S
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, Cy5 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
CY5 conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Aplicação
Donkey anti-Sheep IgG Antibody, Cy5 conjugate, Species Adsorbed detects level of Donkey Sheep IgG & has been published & validated for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3