MABF112
Anti-CD70 Antibody, clone TAN 1-7
clone TAN 1-7, from rat
Sinônimo(s):
CD70 antigen, CD27 ligand, CD27-L, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7, CD70
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TAN 1-7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd70(21948)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Functional Blocking Analysis: A representative lot detected CD70 in splenic CD8a+ DCs (Arora, P., et al. (2014). Immunity. 40:105-116).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD70 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1