MABC1171
Anti-ALK Antibody, clone ALK1
clone ALK1, from mouse
Sinônimo(s):
ALK tyrosine kinase receptor, EC: 2.7.10.1, Anaplastic lymphoma kinase, CD246
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ALK1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALK(238)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ALK in Immunohistochemistry applications (Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ALK in Immunofluorescence applications (Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ALK in Immunoprecipitation applications (Pulford, K., et. al. (2002). Br J Haematol. 116(1):135-41; Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected ALK in Immunohistochemistry applications (Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ALK in human anaplastic large cell lymphoma tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade