MABE889
Anti-ADAR2 Antibody, clone 1.3.1
clone 1.3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Double-stranded RNA-specific editase 1, RNA-editing deaminase 1, RNA-editing enzyme 1, dsRNA adenosine deaminase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1.3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADARB1(104)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAR2 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1