SAB4200143
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-15, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ADAR2-15, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~130 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:250-1:500 using HEK-293T cells overexpressing ADAR2 (a working dilution)
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAR2(104)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)