MABE366
Anti-SNF2L Antibody, clone SNF 2C4
clone SNF 2C4, from rat
Sinônimo(s):
Probable global transcription activator SNF2L1, ATP-dependent helicase SMARCA1, Nucleosome-remodeling factor subunit SNF2L, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SNF 2C4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCA1(6594)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect SNF2L in certain, normal human organ tissues. (Eckey, M., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2359-2371).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNF2L in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1