MABE341
Anti-Puromycin Antibody, clone 17H1
clone 17H1, from rat
Sinônimo(s):
Clone 17H1 Anti-Puromycin, Puromycin Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17H1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPEPPS(9520)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:100,000 dilution of this antibody detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in HEK293 cell lysates treated with Puromycin only. This antibody also detected small mounts of Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in HEK293 cells treated with Puromycin and Cyclohexamide.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysates treated with Puromycin and Cyclohexamide, or with Puromycin only.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1