MABE343-AF647
Anti-Puromycin, clone 12D10, Alexa Fluor™ 647 Conjugate Antibody
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Alexa Fluor 647 Anti-Puromycin, Clone 12D10 Anti-Puromycin, Puromycin Detection Antibody
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12D10, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody detected puromycin-incorporated neosynthesized proteins in puromycin treated HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrição-alvo
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2