MABE341-AF488
Anti-Puromycin, clone 17H1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
clone 17H1, 0.5 mg/mL, from rat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17H1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
This product is a conjugated version of Cat. No. MABE341.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in HeLa cells treated with Puromycin only.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2