MABE254
Anti-Protein-arginine deiminase 4 Antibody, clone 10F1
clone 10F1, from mouse
Sinônimo(s):
HL-60 PAD, Protein-arginine deiminase type-4, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10F1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PADI4(23569)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Protein-arginine deminiase 4 in 10 µg DMSO treated and untreated HL-60 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
DMSO treated and untreated HL-60 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1