MABC127
Anti-Ephrin-B2 Antibody
clone 10H1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Ephrin-B2, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5, LERK-5, HTK ligand, HTK-L
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H1.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EFNB2(1948)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ephrin-B2 in IHC.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ephrin-B2 in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse lung tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2