MABE1988
Anti-Cyclin D2 Antibody, clone D2-34B1-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D2-34B1-3, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 32.90 kDa
observed mol wt ~28 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... ccnd2> Ccnd2(12444)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse spleen tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cyclin D2 in Mouse spleen tissue lysates.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Cyclin D2 in Immunofluorescence applications (Vallance, S.J., et al. (1994). Hybridoma.;13(1):37-44).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cyclin D2 in Western Blotting applications (Vallance, S.J., et al. (1994). Hybridoma.;13(1):37-44).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Cyclin D2 in Immunoprecipitation applications (Vallance, S.J., et al. (1994). Hybridoma.;13(1):37-44).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cyclin D2 in Immunohistochemistry applications (Rowan, S., et al. (2008). Dev Biol.;321(1):111-22).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1