fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12F9, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 165.14 kDa
observed mol wt ~165 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASXL1(171023)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ASXL1 in Huma spleen tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ASXL1 in Immunocytochemistry applications (Matheus, F.. et al. (2019). Stem Cell Reports. 12(5):861-868).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ASXL1 in Western Blotting applications (Matheus, F.. et al. (2019). Stem Cell Reports. 12(5):861-868).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1