CLS339851L
Pyrex® Erlenmeyer flask with 40/35 inner joint
volume 1 L
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom flask
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning
capacidade
1 L
volume
1 L
1000 mL
Categorias relacionadas
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS339851L-1EA | 4061833875490 |