MABF2781
Anti-LCMV Nucleoprotein Antibody, clone VL-4
Sinônimo(s):
LCMV Nucleocapsid Protein, Protein N
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VL-4, monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... N(956592)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant LCMV nucleoprotein .
ELISA Analysis: A serial dilution of this antibody detected recombinant CLMV nucleoprotein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected LCMV Nucleoprotein in ELISA application (Eschli, B., et al. (2007). J Virol. 81(21):11650-7).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected LCMV Nucleoprotein in Flow Cytometry application (Herz, J., et al. (2015). J Exp Med. 212(8):1153-69).
Neutralizing: A representative lot detected LCMV Nucleoprotein in Neutralizing applications (Eschli, B., et al. (2007). J Virol. 81(21):11650-7).
Activity Assay: A representative lot detected Nucleoprotein in lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) (Data courtesy of the Division of Experimental Virology, Department of Biomedicine, University of Basel, Switzerland).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected LCMV Nucleoprotein in Immunohistochemistry applications (Herz, J., et al. (2015). J Exp Med. 212(8):1153-69; Urata, S., et al. (2018). PLoS Pathog. 14(7):e1007172).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2