WIMWG10004SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 103.5 mm, O.D. 5.0 mm, cap
Sinônimo(s):
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
descrição
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Características
cap
neck thread push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-1000-4-SJ
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
103.5 mm
D.E.
5.0 mm
curvatura
60 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.43 mm
Aplicação
Características e benefícios
- Top-notch OD tolerances in the industry
- Ensured tight fit in the spinner turbine
- Designed for regular operation in most low to mid field NMR spectrometers
- Catalog numbers ending in “-SJ” feature authentic Bruker SampleJet Caps
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)