MABE1055
Anti-RecQ1 Antibody, clone 5A12.1
clone 5A12.1, from mouse
Sinônimo(s):
ATP-dependent DNA helicase Q1, EC:3.6.4.12, DNA helicase, RecQ-like type 1, RecQ1, DNA-dependent ATPase Q1, RecQ protein-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RECQL(5965)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RecQ1 in Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas