Documentos Principais
20036
Supelco
ORBO 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
W,W,W separators
carbon beads
Agency
OSHA ID-188
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 500 mg
Bed B, 250 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 77
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
8 mm × 110 mm
Matriz
H2SO4-treated carbon bead
tamanho de partícula
20-30 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
  • ORBO 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)