Documentos Principais
20351
Supelco
ORBO 60 FLORISIL® purified/deactivated (30/45), 100/50 mg
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
W,F,F (specially cleaned) separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 5503
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 60
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
Florisil® magnesium silicate (purified/deactivated)
tamanho de partícula
30-45 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
  • ORBO 60 FLORISIL® purified/deactivated (30/45), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)