MABD24A4
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F7.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NANOG(79923)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2