N3038
Anti-Nanog antibody, Mouse monoclonal
clone NNG-811, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-NANOG/STM1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NNG-811, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~40 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 4-8 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NANOG(79923)
Descrição geral
Nanog controls the expression of many ESC genes together with other stem cell transcription factors like Oct-4 and Sox-2. Nanog targets both repressor and activator complexes to regulatory regions of hundreds of genes in the genome. Expression of nanog can be detected primarily in germ cell tumors and in tumors of other cell types. Nanog is an important marker for Seminomas, testicular carcinomas, teratocarcinomas, and germ cell-like tumors in various tissues. Furthermore, it was shown to transform NIH3T3 cells.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometric analysis
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Immunoblotting: a working antibody concentration of 2-4 mg/mL is recommended using extracts of NT2 cells.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3