MABD167
Anti-GATA1 Antibody, clone 4F5
ascites fluid, clone 4F5, from mouse
Sinônimo(s):
Erythroid transcription factor, Eryf1, GATA-binding factor 1, GATA-1, GF-1, NF-E1 DNA-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GATA1(2623)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GATA1 in pancreatic cancer tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GATA1 in K562 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
K562 cell lysate