SML1921
NVP-ADW742
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]-7-[trans-3-(1-pyrrolidinylmethyl)cyclobutyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, NVP-ADW 742
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N6(CCCC6)C[C@@H]1C[C@H](C1)[n]2c3ncnc(c3c(c2)c4cc(ccc4)OCc5ccccc5)N
InChI
1S/C28H31N5O/c29-27-26-25(22-9-6-10-24(15-22)34-18-20-7-2-1-3-8-20)17-33(28(26)31-19-30-27)23-13-21(14-23)16-32-11-4-5-12-32/h1-3,6-10,15,17,19,21,23H,4-5,11-14,16,18H2,(H2,29,30,31)/t21-,23-
chave InChI
LSFLAQVDISHMNB-AFARHQOCSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)