MABD136
Anti-Wnt-5a Antibody, clone 6F2
ascites fluid, clone 6F2, from mouse
Sinônimo(s):
Protein Wnt-5a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNT5A(7474)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected Wnt-5a in PC-12 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected Wnt-5a in Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate